Learn More
TAPS (freie Säure) (weißes Pulver), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
25 g
Beschreibung
Dieser biologische Puffer hat einen nutzbaren pH-Bereich von 7.7 bis 9.1.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | TAPS (Free Acid) |
| CAS | 29915-38-6 |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 25 g |
| DNase | Nicht bestimmt |
| Prozentgehaltsbereich | ≥99 % |
| Summenformel | C7H17NO6S |
| MDL-Nummer | MFCD00007538 |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Mehr anzeigen |