Learn More
Reagenzglasbürsten, konisch, mit Nylonbesatz
Artikelnummer. 12841964
Click to view available options
Bristle Material:
Nylon
Artikelnummer. 12841964
Marke: PINNACLE Brush T668
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Features nylon bristles. Pinnacle Brush™ Tapered Nylon Head Test Tube Brush has a tapered shape for easier use.
  • Nylon bristles
  • Tapered head
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchen-Bürste
Bristle Material Nylon
Griffmaterial Metal
Spitzentyp Tapered
Durchmesser (metrisch) 2.5 cm
Länge (metrisch) 20 cm
Länge (metrisch) Bürste 7.5 cm
Länge (metrisch) Griff 12.5 cm
Menge Je 10
Größe Brush Circumference: 8 cm