Learn More
JP Selecta™ Tape Reader
Artikelnummer. 12143001
Ansicht ändern
Click to view available options
Wellenlängenbereich:
400 to 700 nm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wellenlängenbereich unitSize
12143001 400 to 700 nm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12143001 Lieferant JP Selecta™ Lieferanten-Nr. 4120013
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Storage Memory for up to 59 methods including: Factors, Standards or Calibration Curves with up to 10 Standards.
Spezifikation
Lichtquelle LED
Genauigkeit (photometrisch) >1%
Tiefe (metrisch) 28 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Clinical diagnostics, E.I.A., Veterinary, Quality Control
Höhe (metrisch) 11 cm
Präzision ±1%
Wellenlängenbereich 400 to 700 nm
Breite (metrisch) 18 cm