Learn More
Micronova™ Tape controlled environment, polyethylene, yellow
Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Polyethylen, gelb 25 mm x 33 m Premium
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Format | Rolle |
| Material | Polyethylene |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cleanroom use - color-coding, sealing, labelling and masking, or for pressure-sensitive applications |
| Länge (metrisch) | 33 m |
| Breite (metrisch) | 2.5 cm |