Learn More
3M™ Klebeband, grau, 19x16,5mm, doppelseitig klebend 49911916
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Acrylate |
| Farbe | Grau |
| Produkttyp | Tape |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | For indoor and outdoor use |
| Länge (metrisch) | 16.5 m |
| Breite (metrisch) | 19 mm |