Learn More
Tantal-(V)-methoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313497
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11313497 1 g 1 Gramm
11323497 5 g 5 Gramm
11333497 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11313497 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 018839.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 865-35-0 | C5H15O5Ta | 336.118 g/mol
Tantalum(V) methoxide is used in the synthesis of tantalum hydride. Silica-supported alkoxo-tantalum complexes were used in the deperoxidation of cyclohexyl hydroperoxide into cyclohexanol and cyclohexanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 865-35-0
Summenformel C5H15O5Ta
Molekulargewicht (g/mol) 336.118
MDL-Nummer MFCD00058817
InChI-Schlüssel QASMZJKUEABJNR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12787641
IUPAC-Name Methanolat; Tantal(5+)
SMILES C[O-].C[O-].C[O-].C[O-].C[O-].[Ta+5]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum(V) methoxide
Schmelzpunkt 50°C
Siedepunkt 189°C (10 mmHg)
Strukturformel Ta(OCH3)5
Menge 1 g
UN-Nummer UN3181
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Formelmasse 336.12
Physikalische Form Kristallin