Learn More
Tantalschläuche, 3.18 mm (0.125 in.) Außendurchmesser, 2.26 mm (0.089 in.) Innendurchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484915
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
Packungsgröße:
10 Zentimeter
50 Zentimeter
Artikelnummer. 15484915
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044923.BW
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum tubing
Namenshinweis OD: 3.18mm (0.125 in.), ID: 2.26mm (0.089 in.)
Menge 50 cm
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.9%