Learn More
Tantallösung für ICP/MS 100 mg/l HNO3/HF-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12967303 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12967303 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12967303 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 457 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.00 CHF
    50.33 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 12.67 CHF
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantal
Verpackung Flasche
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Konzentration 100 mg/l
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ta]
IUPAC-Name Tantal
Solvent or Matrix Salpetersäure/Wasserstofffluorid
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
PubChem CID 23956
Menge 100 ml
ChEBI CHEBI:33348