Learn More
Tantalstab, 6.4 mm (0.25 in.) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365788
Click to view available options
Menge:
5 cm
25 cm
Packungsgröße:
25 Zentimeter
5 Zentimeter
Artikelnummer. 11365788
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010346.BU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum rod
Namenshinweis 6.4mm (0.25 in.) dia.
Menge 25 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈5.34g/cm
Form Stange
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.95%