Learn More
Tantalstab, 4.5 mm (0.18 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.96 % (Metallbasis), nominales Nb 50 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mm
5 x 100 mm
Packungsgröße:
100 Millimeter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tantalum rod |
| Namenshinweis | 4.5mm (0.18 in.) dia., Nb nominal 50ppm |
| Menge | 5 x 100 mm |
| Geruch | Odorless |
| Gewicht | ≈2.64g/cm |
| Form | Stange |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Reinheit (%) | 99.96% |
| Güte | Puratronic |