Learn More
Tantalpulver, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11355788
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11355788 100 g 100 Gramm
11335788 2.5 g 2.50 Gramm
15485935 25 g 25 Gramm
11325788 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11355788 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010345.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum
Farbe Schwarz bis grau
Aussehen Gray to black powder
Dichte 16.69g/cm3
Menge 100 g
Netzgröße -325 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.97% (Metals basis, Nb 50ppm)
Form Pulver