Learn More
Tantal, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Ta 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341399
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11341399
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013840.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00011252
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum plasma standard solution
Namenshinweis Ta 1000μg/mL
Physikalische Form Flüssig
Konzentration TaCl5 in 2% HF
UN-Nummer UN1790
Menge 50 mL
Güte Specpure