Learn More
Tantalgewebe, 100 Mesh, aus Draht mit 0.08 mm (0.003 in.) Durchmesser, Twill-Gewebe, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497285
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15497285
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046695.GT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum gauze
Namenshinweis 100 mesh woven from 0.08mm (0.003 in.) dia. wire, twilled weave
Menge 150 x 150 mm
Netzgröße 100 Mesh
Geruch Odorless
Form Drahtgewebe