Learn More
Tanshinon IIA, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tanshinone IIA |
| CAS | 568-72-9 |
| Summenformel | C19 H18 O3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 6,7,8,9-Tetrahydro-1,6,6-trimethyl-phenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, Tanshinone IIA (7CI), 1,6,6-Trimethyl-6,7,8,9-tetrahydrophenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, Dan Shen ketone, NSC 686518, NSC 686519, Salviol IIA, Tanshinon II, Tanshinone B, Tanshinone II, Tashinone IIA |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H18O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3 |
| SMILES | Cc1coc2c3ccc4c(CCCC4(C)C)c3C(=O)C(=O)c12 |
| IUPAC-Name | 1,6,6-Trimethyl-8,9-dihydro-7H-naphtho[1,2-g][1]benzofuran-10,11-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 294.34 |
| Formelmasse | 294.1256 |