Learn More
Gerbsäure, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10369103 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500g
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
missing translation for 'unitSize':
2.50 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung missing translation for 'unitSize'
10369103 2,5kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10627761 500g Kunststoffflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 10369103 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 419990025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1401-55-4 | C76H52O46 | 1701.206 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1401-55-4
Summenformel C76H52O46
Molekulargewicht (g/mol) 1701.206
MDL-Nummer MFCD00066397
InChI-Schlüssel LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Synonym tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
PubChem CID 134129492
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Specifications
Chemischer Name oder Material Tannic acid
Schmelzpunkt 218,0 °C
Farbe Braun
Menge 2,5kg
Flammpunkt 198 °C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung Max. 12,0% (105 °C)
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Pulver
Glührückstand Max. 0,5%
Merck Index 15, 9184
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:250 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: löslich in Glycerin, Ethanol und Aceton; praktisch unlöslich in Benzol, CHCl3, Diethyl, Äther, Petrolether, CS2, ccl4, Hexan; leicht löslich in wasserfreiem Ethanol.
Formelmasse 1701.23
Güte ACS-Reagenz