Learn More
3M™ Tankwagen-Verschüttungs-Reaktionskit
Artikelnummer. 17159350
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 L
30 L
Packungsgröße:
2 Sets
5 Sets
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17159350 15 L 5 Sets
17149350 30 L 2 Sets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17159350 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100090376
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3040.00 CHF
    349.83 CHF / 5 Sets
    Sparen 2690.17 CHF
    88% Rabatt
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die moderne und effektive Methode zur Kontrolle und Beseitigung von verschütteten Flüssigkeiten, insbesondere solchen, die bei der Lieferung von Flüssigkraftstoffen entstehen
  • Entwickelt zur Aufnahme und Eindämmung kleinerer Verschüttungen und Leckagen
  • Die kompakte Größe eignet sich für LKW, Versandabteilungen und Bereiche mit Öltransfer
  • Das Kit lässt sich leicht in engen Bereichen verstauen, z. B. hinte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 L
Typ Sorptions-Leckagen-Notfallset
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufnahme/Eindämmung kleinerer Verschüttungen und Leckagen
Modell TSK-15
Verpackungsmenge 5/Packung
Abmessungen (L x B x H) 490 x 430 x 160 mm
Länge (metrisch) 490 mm
Breite (metrisch) 430 mm
Höhe (metrisch) 160 mm