Learn More
Corning™ Tankauskleidung
Artikelnummer. 31932521 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
560 l
Packungsgröße:
20 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31932521 560 l 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31932521 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 9130060
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für standardisierte zylindrische Tanks, die von Nalge™/Nunc™ und anderen Marken hergestellt wurden
  • Made from low-density polyethylene (LDPE)
  • Eliminate costs associated with cleaning and validation of tanks
  • Decrease labor costs and increase turnaround time
  • Eliminate risks associated with cross contamination
  • Help extend life of reuseable tanks, resulting in reduced capital expenditures
  • Gamma irradiated, individually packaged
  • Choice of gusseted and non-gusseted available
  • Available in many sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material LDPE
Produkttyp Tankauskleidung ohne Zwickel
Kapazität (metrisch) 560 l