Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ RLN3R1-bla U2OS Cells
Beschreibung
The Tango™ RLN3R1-bla U2OS cells contain the human Relaxin/Insulin-like Family Peptide Receptor 3 (RLN3R1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ RLN3R1-bla U2OS cells cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, Tango™ RLN3R1-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NM_016568 |
| Assay-Eingabe | Zellbasierte Beta-Arrestin-Rekrutierung |
| Zellenzustand | Teilende Zellen |
| Inhalt und Lagerung | K1569 Tango™ RLN3R1-bla U2OS-Zellen (LiveBLAzer™-FRET B⁄G Lade-Kit, Lösung D und andere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: • Tango™ RLN3R1-bla U2OS-Zellen • Tango™ RLN3R1-bla U2OS-Assay-Protokoll • Analysenzertifikat Lagerung: Die Tango™ RLN3R1-bla U2OS-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
| Zytoplasmatischer Schwanz | Schwanz von GRPR GPCR |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GPCRs |
| Gensymbol | RLN3R1 |
| Enthält | RLN3R1-bla U2OS-Zellen, RLN3R1-bla U2OS Assay-Protokoll, Analysenzertifikat |
| Populationsstatus | Pool aus stabilen Zellen |
| Mehr anzeigen |