missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Tango™ OPRM1-bla U2OS Cells

Artikelnummer. 10693010
Click to view available options
Menge:
2 x 106 Zellen
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10693010

Marke: Invitrogen™ K1523

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Tango™ OPRM1-bla U2OS-Zellen

Bei Tango™ OPRM1-bla U2OS-Zellen ist der humane Opioid-Rezeptor Mu 1 (OPRM1), verknüpft mit einer TEV-Protease-Stelle und einem Gal4-VP16-Transkriptionsfaktor, stabil in die Tango™ GPCR-bla U2OS-Parentalzelllinie integriert. Diese parentale Zelllinie exprimiert stabil ein Beta-Arrestin/TEV-Protease-Fusionsprotein und das Beta-Lactamase (bla)-Reportergen unter Kontrolle eines UAS-Response-Elements.

Die Tango™ OPRM1-bla U2OS-Zellen wurden für Z-Faktor und EC50-Konzentrationen von DAMGO funktional validiert. Darüber hinaus wurden Tango™ OPRM1-bla U2OS-Zellen auf Assayleistung unter variablen Bedingungen getestet. Diese Daten finden Sie in der Zusammenfassung der Validierungs- und Assayleistung im Bereich Handbücher und Broschüren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer NM_000914
Assay-Eingabe Zellbasierte Beta-Arrestin-Rekrutierung
Zellenzustand Teilende Zellen
Inhalt und Lagerung (LiveBLAzer™ FRET B/G Lade-Kit, Lösung D und andere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll).
Enthält:
O Tango™ OPRM1-bla U2OS Zelle
, Tango™ OPRM1-bla U2OS-Assay-Protokoll
Analysenzertifikat
Die Tango™ OPRM1-bla U2OS-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff gelagert werden.
Zytoplasmatischer Schwanz Schwanz von AVPR2 GPCR
Nachweisverfahren Fluoreszent
Gensymbol OPRM1
Populationsstatus Auf Einzelzellen basierende Klone
Produktlinie Tango
Menge 2 x 106 Zellen
Reporter-Gen BLA (Beta-Lactamase)
Zieleintrag OPRM1
Typ U2OS-Zelle
Zelllinie U2OS
System Type Tango™
Druggable Target GPCRs
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt