Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ OPRD1-bla U2OS-Zellen
Beschreibung
The Tango™ OPRD1 -bla U2OS cells contain the human Opioid Receptor Delta 1 (OPRD1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ OPRD1-bla U2OS cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, Tango™ OPRD1-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NM_000911.3 |
| Assay-Eingabe | Zellbasierte Beta-Arrestin-Rekrutierung |
| Zellenzustand | Teilende Zellen |
| Inhalt und Lagerung | K1778 Tango™ OPRD1-bla U2OS-Zellen (LiveBLAzer™-FRET B⁄G Lade-Kit, Lösung D und andere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: • Tango™ OPRD1-bla U2OS-Zellen • Tango™ OPRD1-bla U2OS Assay-Protokoll • Analysenzertifikat Die Tango™ OPRD1-bla U2OS-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
| Zytoplasmatischer Schwanz | Nativer Schwanz |
| Beschreibung | Tango™ OPRD1-bla U2OS-Zellen, 8 x 106 Zellen, U2OS-Zelllinie, Fluoreszenznachweismethode, GPCRs Druggable Target, BLA-Reporter (Beta-Lactamase-Reporter), Lagerung in flüssigem Stickstoff |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, G-Protein-gekoppelte Rezeptorbiologie, zellbasierte GPCR-Reporter-Assays |
| Gensymbol | OPRD1 |
| Enthält | Tango™ OPRD1-bla U2OS-Zellen (LiveBLAzer™-FRET B/G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Inhalt: Tango™ OPRD1-bla U2OS-Zellen, Tango™ OPRD1-bla U2OS-Assay-Protokoll, Analysenzertifikat |
| Mehr anzeigen |