Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ NPY2R-bla U2OS-Zellen
Artikelnummer. 10647158
Change view
Click to view available options
Menge:
2 x 106 Zellen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10647158 2 x 106 Zellen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10647158 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. K1479
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
The Tango™ NPY2R-bla U2OS cells contain the human Neuropeptide Y Receptor Y2 (NPY2R) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
The Tango™ NPY2R-bla U2OS cells contain the human Neuropeptide Y Receptor Y2 (NPY2R) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ NPY2R-bla U2OS cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of Neuropeptide Y. In addition, Tango™ NPY2R-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer NM_000910.2
Assay-Eingabe Zellbasierte Beta-Arrestin-Rekrutierung
Zellenzustand Teilende Zellen
Inhalt und Lagerung (LiveBLAzer™ FRET B/G Lade-Kit, Lösung D und andere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll).
Lieferumfang:
Tango™ NPY2R-bla U2OS-Zellen
Tango™ NPY2R-bla U2OS-Assay-Protokoll
Analysenzertifikat
Die Tango™ NPY2R-bla U2OS-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff gelagert werden.
Zytoplasmatischer Schwanz Schwanz von GRPR GPCR
Beschreibung Tango™ NPY2R-bla U2OS-Zellen, 2 x 106 Zellen, ∽2,000,000 Zellen/Fläschchen bei 2,000,000 Zellen/ml Zellmenge, U2OS-Zelllinie, Fluoreszenznachweismethode, GPCRs Druggable Target, BLA-Reporter (Beta-Lactamase-Reporter), Lagerung in flüssigem Stickstoff
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, G-Protein-gekoppelte Rezeptorbiologie, zellbasierte GPCR-Reporter-Assays
Gensymbol NPY2R
Enthält Tango™ NPY2-bla U2OS-Zellen (LiveBLAzer™ FRET B/G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Inhalt: Tango™ NPY2-bla U2OS-Zellen, Tango™ NPY2-bla U2OS-Assay-Protokoll, Analysenzertifikat
Populationsstatus Pool aus stabilen Zellen
Produktlinie Tango
Menge 2 x 106 Zellen
Reporter-Gen BLA (Beta-Lactamase)
Probentyp Gehäuse U2OS
Versandbedingung Raumtemperatur
Zieleintrag NPY2R
Typ Tango™ NPY2R-bla U2OS-Zellen
Zelllinie U2OS
System Type Tango™
Druggable Target GPCRs