Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ HRH3-bla U2OS DA Assay Kit
Beschreibung
The Tango™ HRH3-bla U2OS DA (Division Arrested) cells contain the human Histamine Receptor H3 (HRH3) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ HRH3-bla U2OS cells and the Tango™ HRH3-bla U2OS DA cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of Methylhistamine. In addition, Tango™ HRH3-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section. DA cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NM_007232 |
| Assay-Eingabe | Zellbasierte Beta-Arrestin-Rekrutierung |
| Zellenzustand | Zellen mit arretierter Teilung |
| Inhalt und Lagerung | Jedes Kit enthält ausreichende Mengen an DA (Division Arrested)-Zellen und Substrat zur Analyse von 1 x 384 Well-Platte. (Weitere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: o Tango™ HRH3-bla U2OS-DA-Zellen o LiveBLAzer™-FRET B/G Ladekit, 70 µg o Lösung D o Tango™ HRH3-bla U2OS Assay-Protokoll o LiveBLAzer™-FRET B/G Ladeprotokoll o Analysenzertifikat Die Tango™ HRH3-bla U2OS-DA-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
| Zytoplasmatischer Schwanz | Schwanz von AVPR2 GPCR |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GPCRs |
| Gensymbol | HRH3 |
| Enthält | HRH3-bla U2OS DA Zellen, LiveBLAzer™-FRET B/ G Loading Kit, 70μg, Solution D, Tango™ HRH3-bla U2 DA Assay-Protokoll, LiveBLAzer™FRET B/ G Ladeprotokoll, Analysezertifikat |
| Populationsstatus | Pool aus stabilen Zellen |
| Mehr anzeigen |