Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ CXCR2-bla U2OS-Zellen
The Tango™ CXCR2-bla U2OS cells contain the Chemokine (C-X-C motif) Receptor 2 (CXCR2) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marke: Thermo Scientific™ K1521
Beschreibung
The Tango™ CXCR2-bla U2OS cells contain the Chemokine (C-X-C motif) Receptor 2 (CXCR2) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ CXCR2-bla U2OS cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, Tango™ CXCR2-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product.
Spezifikation
NM_001557.2 | |
Teilende Zellen | |
Schwanz von GRPR GPCR | |
CXCR2 | |
GeneBLAzer™ | |
8 x 106 Cells | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
U2OS | |
GPCRs |
Zellbasierte Beta-Arrestin-Rekrutierung | |
K1521 Tango™ CXCR2-bla U2OS-Zellen (LiveBLAzer™-FRET B⁄G Lade-Kit, Lösung D und andere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: • Tango™ CXCR2-bla U2OS-Zellen • Tango™ CXCR2-bla U2OS Assay-Protokoll • Analysenzertifikat Die Tango™ CXCR2-bla U2OS-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
|
Fluoreszent | |
Pool aus stabilen Zellen | |
GPCR (G-Protein-gekoppelte Rezeptoren) | |
Endpunkt | |
CXCR2 | |
Tango™ |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1860685 | Analysenzertifikat | 19/07/2017 | K1521 |