Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ CCR6-bla U2OS Cells
Die Tango™ CCR6-bla U2OS-Zellen enthalten den humanen Chemokin (C-C-Motiv)-Rezeptor 6 (CCR6), der mit einer TEV-Proteasestelle und einem Gal4-VP16-Transkriptionsfaktor verknüpft und stabil in die parentale Tango™ GPCR-bla U2OS-Zelllinie integriert ist.
Marke: Thermo Scientific™ K1761
Beschreibung
Diese parentale Zelllinie exprimiert stabil ein Beta-Arrestin/TEV-Protease-Fusionsprotein und das Beta-Lactamase-Reportergen (bla) unter Kontrolle eines UAS-Response-Elements.
Die Tango™ CCR6-bla U2OS-Zellen sind für Z'-Faktor und EC50-Konzentrationen etablierter Liganden funktional validiert. Darüber hinaus wurden Tango™ CCR6-bla U2OS-Zellen auf ihre Assayleistung unter variablen Bedingungen getestet. Diese Daten finden Sie für jedes Produkt in der Zusammenfassung der Validierungs- und Assayleistung.
Spezifikation
NM_004367.3 | |
Teilende Zellen | |
Nativer Schwanz | |
CCR6 | |
Tango™ | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
U2OS | |
GPCRs |
Zellbasierte Beta-Arrestin-Rekrutierung | |
K1761 Tango™ CCR6-bla U2OS-Zellen (LiveBLAzer™-FRET B/G Lade-Kit, Lösung D und andere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: • Tango™ CCR6-bla U2OS-Zellen • Tango™ CCR6-bla U2OS Assay-Protokoll • Analysenzertifikat Lagerung: Die Tango™ CCR6-bla U2OS-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
|
Fluoreszent | |
Auf Einzelzellen basierende Klone | |
2 x 106 Zellen | |
CCR6 | |
Tango™ |