Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ AGTRL1-bla U2OS Cells
Beschreibung
The Tango™ AGTRL1-bla U2OS cells contain the human Angtiotension-Like Receptor 1 (AGTRL1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ AGTRL1-bla U2OS cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, Tango™AGTRL1-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NM_005161 |
| Assay-Eingabe | Zellbasierte Beta-Arrestin-Rekrutierung |
| Zellenzustand | Teilende Zellen |
| Inhalt und Lagerung | K1754 Tango™ AGTRL1-bla U2OS-Zellen (LiveBLAzer™-FRET B⁄G Lade-Kit, Lösung D und andere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: • Tango™ AGTRL1-bla U2OS-Zellen • Tango™ AGTRL1-bla U2OS-Assay-Protokoll • Analysenzertifikat Die Tango™ AGTRL1-bla U2OS-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
| Zytoplasmatischer Schwanz | Nativer Schwanz |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GPCRs |
| Gensymbol | AGTRL1 |
| Enthält | AGTRL1-bla U2OS-Zellen, AGTRL1-bla U2OS Assay-Protokoll, Analysenzertifikat |
| Populationsstatus | Auf Einzelzellen basierende Klone |
| Mehr anzeigen |