Learn More
Tamsulosinhydrochlorid, Mikromol™
Product Code. 17983146
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Unit Size:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
17983146 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17983146 Supplier Mikromol Supplier No. MM0938.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Tamsulosinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Tamsulosin Hydrochloride
CAS 106463-17-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tamsulosin Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C20 H28 N2 O5 S . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Tamsulosin Hydrochloride, Benzenesulfonamide, 5-[(2R)-2-[[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxy-, monohydrochloride (9CI), Benzenesulfonamide, 5-[2-[[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxy-, monohydrochloride, (R)-, (-)-LY 253352, (-)-YM 12617, (R)-(-)-YM 12617, Flomax, Harnal, LY 253351, Omic, Omnic, YM 12617-1, YM 617, Yutanal, GI 138525A
InChI-Formel InChI=1S/C20H28N2O5S.ClH/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-22-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(21,23)24;/h5-10,14-15,22H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,23,24);1H/t15-;/m1./s1
SMILES Cl.CCOc1ccccc1OCCN[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(=O)(=O)N
IUPAC-Name 5-[(2R)-2-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]-2-methoxybenzolsulfonamid;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 444.97
Menge 250 mg
Formelmasse 444,1486 g/mol