Learn More
DWK Life Sciences Sicherheitsverschluss, Enghals, aus PP, Rot, mit Ventil, für Kalk-Soda-Schraubflaschen
Originalitätsverschluss für engen Hals/hohes Formgewinde.
50.95 CHF - 55.50 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahren von Proben und Reagenzien; Probenentnahme; Transport und Versand |
---|---|
Material | Polypropylen |
Menge | 10 St./Packung |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Gewindegröße (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11710904
|
DWK Life Sciences
293021909 |
GL 32 |
50.95 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11720904
|
DWK Life Sciences
293022802 |
GL 45 | N/A | |||||||
Beschreibung
Roter Originalitätsverschluss aus PP für die Enghalsflasche aus Kalk-Soda-Glas in hoher Form.- Belüftet mit PTFE-Membran zur Gewährleistung der Sicherheit mit Zweiwege-Gasübertragungsfähigkeit
- Geschlossenzellige Polyolefin-Schaumstoffkappenauskleidung für eine effektive Abdichtung
- Originalitätsring
- DIN Gewinde in hoher Form
Spezifikation
Aufbewahren von Proben und Reagenzien; Probenentnahme; Transport und Versand | |
Polypropylen | |
10 St./Packung | |
Autoklavierbar |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Sicherheitsverschluss, Enghals, aus PP, Rot, mit Ventil, für Kalk-Soda-Schraubflaschen