Learn More
Brady™ Fälschungssichere Etiketten aus metallisiertem Vinyl
Artikelnummer. 17808224
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in.
1,5 x 1 in.
1,9 x 3 in.
1 x 1,5 in.
1 x 2 in.
2 x 1 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
12,7 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17808224
Marke: Brady™ 173868
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das metallisierte Vinyl (B-362) eignet sich für den Thermotransferdruck. Es zerfällt beim Ablösen, sodass Produktmanipulationen sichtbar sind, da das Etikett nicht in einem Stück entfernt werden kann.
  • Bedruckbare, fälschungssichere, metallisierte Vinyletiketten für die tragbaren M610 und M611 Etikettendrucker. Das metallisierte Vinyl (B-362) ist fälschungssicher und ideal für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) geeignet..
  • Das metallisierte Vinyl (B-362) ist fälschungssicher und ideal für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) geeignet.
  • Seien Sie beim Abziehen vom Trägermaterial vorsichtig, da das Material sehr brüchig ist.
  • Das Material bietet eine sehr gute Beständigkeit gegen Kraftstoff und Öl.
  • Anwendungstemperatur von -70°C bis 100°C (-94°F bis 212°F)
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM G 155, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Silber
Ausführung Glanz
Format Ausgestanzt
Material Vinyl
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Sicherheitskennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 100 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +176 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70°bis +80 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0025 in.
Dicke (metrisch) 0.064 mm
Dimensions (LxW) 1,9 x 3 in.
Länge (angloamerikanisch) 1,9 in.
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 76.2 mm
Höhe (metrisch) 48,26 mm
Alternate Part Number M6-37-362