Learn More
Brady™ Manipulationssichere, metallisierte Vinyl-Etiketten für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17849154
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,5 x 1 in.
1,5 x 1 in.
1,9 x 3 in.
1 x 1,5 in.
1 x 2 in.
2 x 1 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
12,7 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
500 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (metrisch) unitSize
17849154 1,9 x 3 in. M710, BMP71 48,26 mm 100 Stück
17868824 0,5 x 1 in. M710, BMP71 12,7 mm 500 Stück
17868844 0,5 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 12,7 mm 500 Stück
17871569 1 x 2 in. M710, BMP71 25,4 mm 100 Stück
17831689 1 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25,4 mm 250 Stück
17808854 1,5 x 1 in. M710, BMP71 38,1 mm 250 Stück
17808224 1,9 x 3 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 48,26 mm 100 Stück
17829014 2 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 50,8 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17849154 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 174609
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Manipulationssichere, metallisierte Vinyletiketten sind so konzipiert, dass sie leicht brechen, um Produktmanipulation anzuzeigen und das Entfernen des Etiketts zu verhindern.
  • Beständigkeit gegen Manipulation, Lösungsmittel und Feuchtigkeit
  • Beim Abziehen aus der Schutzfolie ist Vorsicht geboten, da das Material empfindlich ist.
  • Betriebstemperatur von -70 °C bis +100 °C (-94 °F °bis +212 °F)
  • Das Material weist eine hohe Kraftstoff- und Ölbeständigkeit auf.
  • Hergestellt aus B-362 Vinylmaterial
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM G 155, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Silber
Ausführung Glanz
Format Stanzform
Material Vinyl
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Sicherheitskennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 100 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +176 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis +80 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0025 in.
Dicke (metrisch) 0.064 mm
Abmessungen (L x B) 1,9 x 3 in.
Länge (angloamerikanisch) 1,9 in.
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 76.2 mm
Höhe (metrisch) 48,26 mm
Alternate Part Number M7-37-362