Learn More
Tamoxifen, TRC
Product Code. 18091230
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Unit Size:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
18091230 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18091230 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT0060001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10540-29-1
Summenformel C26H29NO
Molekulargewicht (g/mol) 371.52
Synonym (Z)-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, ICI 47699, Mammaton, Novaldex, Tamoxifen, Z-Tamoxifen, trans-Tamoxifen;
IUPAC-Name 2-[4-[(Z)-1,2-diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N,N-Dimethylethanamin
SMILES CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(OCCN(C)C)cc2)\c3ccccc3
Specifications
Chemischer Name oder Material Tamoxifen
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
Formelmasse 371.2249
Reinheit (%) >95%