Learn More
Tamoxifen, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11455161 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11455161 1 g 1 Gramm
15712262 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455161 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215673891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.00 CHF
    388.91 CHF / 1 Gramm
    Sparen 20.09 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tamoxifen, weißes Pulver
  • Tamoxifen wurde verwendet, um die Rekombination von ect2flox-Allel in Organen von Mäusen zu erleichtern
  • Es wurde auch dazu verwendet, seine Wirkung auf durch Lipopolysaccharid (LPS) induzierte Mikroglia-Aktivierung zu untersuchen
Chemische Identifikatoren
CAS 10540-29-1
Summenformel C26H29NO
Molekulargewicht (g/mol) 371.52
MDL-Nummer MFCD00010454
InChI-Schlüssel NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
PubChem CID 2733526
ChEBI CHEBI:41774
SMILES CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TAMOXIFEN
Schmelzpunkt 96 °C bis 100 °C
Farbe Weiß
Strukturformel C26H29NO
Menge 1 g
Synonym Tamoxifen, trans-tamoxifen, crisafeno, soltamox, tamoxifene, diemon, tamoxifeno, tamoxifenum, citofen, istubol
Löslichkeitsinformationen Praktisch unlöslich in Wasser (< 0,01 % bei 20 °C); löslich in Methanol, Ethanol, 2-Propanol, Propylenglykol, Chloroform (50 mg/ml – klare, farblos bis schwache gelbe Lösung) oder DMSO.
IUPAC-Name 2-[4-[(Z)-1,2-diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N,N-Dimethylethanamin
Formelmasse 371.5
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tamoxifen, Free Base
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P263-Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.