Learn More
Tamoxifen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485719
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15485719 5 g 5 Gramm
15495719 500 mg 500 Milligramm
15475719 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15485719 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63509.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    976.48 CHF
    874.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 101.83 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tamoxifen (Citofen, CAS-Nr. 10540-29-1) ist ein antineoplastisches Mittel, dessen Wirkung auf Östrogenrezeptoren basiert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
General Description
  • Tamoxifen is a tertiary aminobenzene that acts by competitively binding and antagonizing estrogen receptors to reduce DNA synthesis
  • When estradiol cannot bind estrogen receptors, the DNA response element is not activated
  • Tamoxifen upregulates the production of TGFb and slows tumor growth
  • Tamoxifen inhibits the production of IGF-1, a stimulator of tumor growth
Application
  • Tamoxifen may be useful in the study of tumorigenesis, growth, and inflammation
  • It is suitable for in vitro experiments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10540-29-1
Summenformel C26H29NO
Molekulargewicht (g/mol) 371.52
MDL-Nummer MFCD00010454
InChI-Schlüssel NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
Synonym tamoxifen, trans-tamoxifen, crisafeno, soltamox, tamoxifene, diemon, tamoxifeno, tamoxifenum, citofen, istubol
PubChem CID 2733526
ChEBI CHEBI:41774
IUPAC-Name (2-{4-[(1Z)-1,2-Diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy}ethyl)dimethylamin
SMILES CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tamoxifen
Farbe Weiß
Menge 5 g
Merck Index 14,9048
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; Soluble in methanol,ethanol,propanol or propylene glycol;Soluble in dimethyl sulfoxide,dichloromethane and ethanol; Insoluble in water.
Formelmasse 371.52
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver