Learn More
Tamibaroten, TRC
Artikelnummer. 30409246
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30409246 25 mg
30418641 5 mg
30410520 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30409246 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT00580025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94497-51-5
Summenformel C22 H25 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 351.44
IUPAC-Name 4-[(5,5,8,8-Tetramethyl-6,7-Dihydronaphthalen-2-yl)Carbamoyl] Benzoesäure
SMILES CC1(C)CCC(C)(C)c2cc(NC(=O)c3ccc(cc3)C(=O)O)ccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tamibarotene
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H25NO3/c1-21(2)11-12-22(3,4)18-13-16(9-10-17(18)21)23-19(24)14-5-7-15(8-6-14)20(25)26/h5-10,13H,11-12H2,1-4H3,(H,23,24)(H,25,26)
Formelmasse 351.1834