Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Wägegläser, hohe Form
Artikelnummer. p-8006088
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
38 mm
48 mm
75 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10727141
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05565740
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Enthält Austauschbarer NS-Stopfen, Beschriftungsetikett
Menge 6Pack
Anzahl Stopfen NS 40/12
Produktlinie Flasche
Produkttyp Wägeglas
Durchmesser (metrisch) 38 mm