Learn More
BICASA Hoher Laborschrank
Artikelnummer. 30057606 Alle ansehen BICASA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Scharnierseite:
Links
Rechts
Farbe:
Anthrazit
Blau
Hellgrau
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Scharnierseite Farbe Packungsgröße
30057606 Links Rot 1 Stück
30057545 Links Hellgrau 1 Stück
30057596 Links Anthrazit 1 Stück
30057555 Links Blau 1 Stück
30057593 Rechts Anthrazit 1 Stück
30057576 Rechts Blau 1 Stück
30057541 Rechts Rot 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30057606 Lieferant BICASA Lieferanten-Nr. TCD.0600.2003.LHR
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der hohe Aufbewahrungsschrank ist aus feuerhemmender Spanplatte gefertigt und verfügt über 4 Regalböden.
  • Hoch-Lagerschrank
  • EN 16121:2017 zertifiziert / konform
  • Metallrahmen mit Nivelliersockel
  • Hellgraue, matte, geklebte Polyurethan-Pulverbeschichtung
  • Feuerhemmende Spanplatte BODY mm 19 Dicke
  • Hellgraue Farbe (2 dekorativ)
  • Einlegeböden aus Stahlblech (in verschiedenen Höhen einsetzbar)
  • Hellgraue, matte, geklebte Polyurethan-Pulverbeschichtung
  • Massive Anschlagtür
  • 270° Öffnung Automatischer Schließverschluss
  • Ergonomischer Griff aus eloxiertem und lackiertem Aluminium
  • Schrankschloss mit Schließstange serienmäßig
Spezifikation
Produkttyp Lagereinheit
Farbe Rot
Schranktyp Lagerung
Zertifizierung/Konformität EN 16121:2017 zertifiziert
Abmessungen (L x B x H) (480 + 20) x 600 x 2030 mm
Türtyp Aufklappbar
Ausführung Pulverbeschichtet
Rahmenmaterial Melamin
Scharnierseite Links
Anzahl Türen 1
Anzahl Schubfächer Keine
Anzahl Einschübe 4
Steckertyp Keine
Breite (angloamerikanisch) 23,6 in.
Breite (metrisch) 600 mm
Mit Laufrollen Nein
Material Melamin