Learn More
BICASA Tall Laboratory Cabinet
Alle ansehen BICASA Produkte
Click to view available options
Scharnierseite:
Links
Rechts
Farbe:
Anthrazit
Blau
Hellgrau
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Tall Storage Cabinet
- EN 16121:2017 certified / complied
- Metal frame levelling plinth
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Fire-retardant particleboard BODY mm 19 thickness
- Light Grey color (2 decorative)
- Steel sheet shelves (height-adjustable)
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Solid hinged door
- 270° opening Automatic hold-closing
- Ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Wardrobe lock with bar as standard
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Storage Unit |
| Farbe | Blau |
| Schranktyp | Storage |
| Zertifizierung/Konformität | EN 16121:2017 Certified |
| Abmessungen (L x B x H) | (480 + 20) x 600 x 2030 mm |
| Türtyp | Hinged |
| Ausführung | Powder Coated |
| Rahmenmaterial | Melamine |
| Scharnierseite | Rechts |
| Anzahl Türen | 1 |
| Mehr anzeigen |