Learn More
Buerkle™ Eckige, enghalsige HDPE-Flasche mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 11806483 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11806483 250 mL 1 Stück
10531712 500 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11806483 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 03320250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kostengünstige, eckige Flasche zum Verpacken und Lagern von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.
ulliTransparent, bruchsicher, aus HDPE/liliSpezieller Beschriftungsbereich für Etiketten oder manuelle Beschriftung/liliGeeignet als Einwegflasche/liliAuslaufsicher/liliMit Schraubverschluss/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Farbe Transparent
Innendurchmesser (metrisch) Hals 17,5 mm
Enthält Schraubverschluss
Material HDPE
Länge (metrisch) 51 mm
Menge 1
Breite (metrisch) 43 mm
Gewindegröße (metrisch) 25 mm
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 160 mm
Verschlusstyp Schraubkappe