Learn More
Karl Hecht™ Große Wägegläser
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas 3.3
- Weißer mattierter Beschriftungsbereich
- Transparentes Glas für hervorragende Sichtbarkeit des Inhalts
- In verschiedenen Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 20 mL |
| Farbe | Klar |
| Beschreibung | Große Form |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Closure Included | Ja |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Produkttyp | Wägeglas |
| Durchmesser (metrisch) | 30 mm |
| Verschlusstyp | Austauschbare Abdeckung der Schliffmanschette |