Learn More
Haldenwanger™ Schmelztiegel aus Porzellan, hoher Form
Artikelnummer. 10159680
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40mL
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10159680
Marke: Haldenwanger™ L 79C/3
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Hohe Schmelztiegel aus Porzellan zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Material Porzellan
Ausführung Glasiert
Kapazität (metrisch) 50 ml
Außendurchmesser (metrisch) 45mm
Höhe (metrisch) 56mm
Product Type Porzellanschmelztiegel