Learn More
Brand™ Hohe Glasbecher
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas Typ 3.3.
- Gemäß DIN 12 331/ISO 3819
- Packung von 2
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 135 mm |
| Kapazität (metrisch) | 3000 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Außenhöhe (metrisch) | 280 mm |
| Menge | 2/Pckg. |
| Typ | Glasbecher |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3819, DIN 12331 |