Learn More
WHEATON™ Hohes Dramfläschchen
Artikelnummer. 30286508 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1,75 ml
3,5 mL
7 ml
10,5 ml
14 mL
21 mL
28 ml
Menge:
140/Packung
190/Packung
231/Pk.
264/Packung
399/Pk.
666/Packung
882/Pk.
Packungsgröße:
140 Stück
190 Stück
231 Stück
264 Stück
399 Stück
666 Stück
882 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Menge Packungsgröße
30286508 7 ml 264/Packung 264 Stück
30286525 1,75 ml 882/Pk. 882 Stück
30286527 3,5 mL 666/Packung 666 Stück
30286522 7 ml 399/Pk. 399 Stück
30286517 10,5 ml 399/Pk. 399 Stück
30286518 14 mL 264/Packung 264 Stück
30286521 21 mL 231/Pk. 231 Stück
30286514 28 ml 190/Packung 190 Stück
30286519 14 mL 190/Packung 190 Stück
30286504 28 ml 140/Packung 140 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 30286508 Lieferant WHEATON™ Lieferanten-Nr. 152061
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Röhrenförmige Dram-Fläschchen
  • WHEATON™ Röhrenförmige Dramfläschchen werden aus klarem Borosilikatglas mit einer Wärmeausdehnung von 5,1 hergestellt und verwendet WHEATON™ Schwarze Polypropylen-Kappen mit Folienauskleidung
  • Sowohl Fläschchen als auch Verschlüsse eignen sich zur Aufbewahrung, Präsentation, Probenentnahme und für Apothekenanwendungen.
  • Die Fläschchen verfügen über ein Stützgewinde und passen auf die schwarzen Polypropylen-Dramfläschchenverschlüsse mit Stützgewinde und Folienauskleidung. Ihr Volumen reicht von 1,75 ml bis 28 ml.
  • Schwarze, mit Polypropylenfolie ausgekleidete Dramfläschchenverschlüsse werden separat verkauft.
Spezifikation
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 20.25 mm
Material Borosilikatglas (Typ 1, Gütegrad B)
Vorgeschlitzt No
Sterilität Unsteril
Volumen (metrisch) 7 ml
Verschlusstyp Schraubverschluss
Menge 264/Packung
Marking Spot Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Höhe (metrisch) 42 mm
Produkttyp Fläschchen