Learn More
WHEATON™ Tall Form Dram Vial
Artikelnummer. 30286504 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1,75 ml
3,5 mL
7 ml
10,5 ml
14 mL
21 mL
28 ml
Menge:
140/Packung
190/Packung
231/Pk.
264/Packung
399/Pk.
666/Packung
882/Pk.
Packungsgröße:
140 Stück
190 Stück
231 Stück
264 Stück
399 Stück
666 Stück
882 Stück
Artikelnummer. 30286504
Marke: WHEATON™ 152063
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tubular Dram Vials
  • WHEATON™ tubular dram vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use WHEATON™ black polypropylene caps with foil liner
  • Both vials and caps are suitable for storage, display, sample collection and apothecary applications
  • The vials have a buttress thread finish and fit with the buttress thread black polypropylene dram vial caps with foil liner and range from 1.75 mL to 28 mL in volume
  • Black polypropylene foil lined dram vial caps are sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Clear
Außendurchmesser (metrisch) 27.5 mm
Material Borosilicate Glass (Type 1, Class B)
Vorgeschlitzt No
Sterilität Non-sterile
Volumen (metrisch) 28 ml
Autoklavierbar Autoclavable
Verschlusstyp Screw Cap
Höhe (metrisch) 72 mm
Menge 140/Packung
Typ Vial
Marking Spot No