Learn More
BRAND™ Becher aus Borosilikatglas, hohe Form
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Mit Messskala und Ausguss
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
- Mit Beschriftungsfeld
- Gemäß DIN 12331/ISO 3819
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 48 mm |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 80 mm |
| Enthält | Ausguss |
| Menge | 10 |
| Typ | Becher |
| Graduated | Ja |
| Scale | Aufgedruckte Skala |
| Mehr anzeigen |