Learn More
BRAND™ Becher aus Borosilikatglas, hohe Form
Artikelnummer. 10601672 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10601672
Marke: BRAND™ 90654
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Bechergläser bieten mechanische Stabilität sowie Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und Chemikalien und eignen sich hervorragend für den allgemeinen Laboreinsatz.
  • Mit Messskala und Ausguss
  • Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
  • Mit Beschriftungsfeld
  • Gemäß DIN 12331/ISO 3819
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 95 mm
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas
Außenhöhe (metrisch) 180 mm
Menge 10/Pckg.
Typ Becher
Graduated Ja
Scale Aufgedruckte Skala
Modell Hohe Form