Learn More
Talkum, Partikelgröße: -200 Mesh (<75μ m), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10772071
Talkum, Partikelgröße: -200 Mesh (<75μ m), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10772071 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10772071
Marke: Thermo Scientific Acros 222730025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 14807-96-6 | H2Mg3O12Si4 | 379.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14807-96-6
Summenformel H2Mg3O12Si4
Molekulargewicht (g/mol) 379.26
MDL-Nummer MFCD00792903
InChI-Schlüssel KNXVOGGZOFOROK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium silicate, hydrous, talc powder, talc, cp, talc,-350 mesh, talc, powder, 10 mum, 3mgo.4o2si.h2o, talc, vetec tm reagent grade, talc, tested according to ph.eur., magnesium silicate monohydrate talc, tris @magnesium oxide tetrakis silica hydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16211421
IUPAC-Name Dioxosilan;oxomagnesium;hydrat
SMILES [Mg++].[Mg++].[Mg++].O[Si]([O-])=O.O[Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Talc
Schmelzpunkt 800.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Besonders feines Pulver
Menge 2.5 kg
Strukturformel Mg3[Si4O10(OH)2]
Merck Index 15,9168
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in cold acids and alkalies
Formelmasse 379.28
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Typische chemische Eigenschaften:SiO2:59,3 %, MgO:31,5 %, Al2O3:1,9%, Fe2O3:1,0 %, CaO:0,6%
Verlust bei Trocknung 0.2% (105°C) max.
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0462394 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/05/2024 Artikelnummer222730100,222735000,222730025
ChargennummerA0462393 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/05/2024 Artikelnummer222730100,222735000,222730025
ChargennummerA0456400 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Artikelnummer222730100,222735000,222730025
ChargennummerA0455723 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer222730100,222735000,222730025
ChargennummerA0451783 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Artikelnummer222730100,222735000,222730025
Name des Produkts
Talkum, Partikelgröße: -200 Mesh (<75μ m), Thermo Scientific Chemicals >