Learn More
Cytiva Tagged Column Package, His (Aufreinigungsprotokoll mit 2 Schritten)
Kombiniert Affinität mit Größenausschlusschromatographie, um hochreine His-getaggte Proteine zu erhalten
Marke:  Cytiva 29497630
Additional Details : CAS : 64-17-5 Gewicht : 0.04500kg
Artikelnummer. 17089213
  • 908.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Enthält eine HisTrap™ HP Säule (1 ml) vorverpackt mit Ni-Sepharose High Performance (HP)-Affinitätsharz (HP) für die präparative Aufreinigung von His-getaggten Proteinen
  • Erzielen Sie ultimative Reinheit mit der HiPrep™ 16/60 Sephacryl S-200 HR-Größenausschlusschromatographiesäule, die alle verbleibenden Spuren von Verunreinigungen oder eng verwandten Substanzen und Imidazol entfernt
  • Enthält Anweisungen mit Anleitungen und Tipps zu den ersten Schritten
Spezifikation
Spezifikation
HisTrap™ HP-Säule, vorverpackt mit Ni Sepharose High Performance (HP)-Affinitätsharz und HiPrep™ 16/60 Sephacryl S-200 HR Größenausschlusschromatographiesäule
1 Kit
Markierte Säule
4°bis 30 °C
Aufreinigung von His-getaggten Proteinen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.