Learn More
Tafluprost, TRC
Artikelnummer. 30425149
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30425149 2.5 mg
30409853 25 mg
30427169 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30425149 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT0048202.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 209860-87-7
Summenformel C25 H34 F2 O5
Molekulargewicht (g/mol) 452.53
Synonym 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E)-3,3-difluoro-4-phenoxy-1-buten-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-, 1-methylethyl ester, (5Z)-, 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E)-3,3-difluoro-4-phenoxy-1-butenyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-, 1-methylethyl ester, (5Z)- (9CI), AFP 168, MK 2452, Saflutan, Taflotan, Tafluprost, Tapros
IUPAC-Name Propan-2-yl (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(E)-3,3-Difluoro-4-Phenoxybut-1-Enyl]-3,5-Dihydroxycyclopentyl] Hept-5-Enoat
SMILES CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\C(F)(F)COc2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tafluprost
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H34F2O5/c1-18(2)32-24(30)13-9-4-3-8-12-20-21(23(29)16-22(20)28)14-15-25(26,27)17-31-19-10-6-5-7-11-19/h3,5-8,10-11,14-15,18,20-23,28-29H,4,9,12-13,16-17H2,1-2H3/b8-3-,15-14+/t20-,21-,22+,23-/m1/s1
Formelmasse 452.2374