Learn More
Tafluprost, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458548
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16458548 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16458548 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB060010mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Tafluprost(AFP-168) is an anti-glaucoma prostaglandin (PG) analog.
Tafluprost(AFP-168) is an anti-glaucoma prostaglandin (PG) analog.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tafluprost
CAS 209860-87-7
Farbe Colorless
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H34F2O5
Menge 10 mg
Synonym AFP-168 MK2452
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 270 mg/mL (596.65 mM)
SMILES O=C(OC(C)C)CCC/C=C\C[C@@H]1[C@@H](/C=C/C(F)(F)COC2=CC=CC=C2)[C@H](O)C[C@@H]1O
Molekulargewicht (g/mol) 452.53
Formelmasse 452.53
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Liquid