Learn More
TAF1B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen TAF1B
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850734
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12818-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840734
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12818-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Component of RNA polymerase I core factor complex that acts as a GTF2B/TFIIB-like factor and plays a key role in multiple steps during trancription initiation such as preinitiation complex (PIC) assembly and postpolymerase recruitment events in polymerase I (Pol I) transcription. Binds rDNA promoters and plays a role in Pol I recruitment as a component of the SL1/TIF-IB complex and, possibly, directly through its interaction with RRN3.
Spezifikation
Spezifikation
TAF1B
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q53T94
9014
TAF1B Fusion Protein Ag3267
Primary
-20°C
TAF1B
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
RAF1B, RAFI63, SL1, TAF1B, TAFI63, TBP associated factor 1B
TAF1B
IgG
Antigen Affinity Chromatography