Learn More
Thermo Scientific Chemicals TAE (TRIS + Acetat + EDTA), 50x
Beschreibung
TAE (50X), TRIS + acetate + EDTA is used in electrophoresis of nucleic acids in agarose and polyacrylamide gel. It acts as a running buffer and as a gel preparation buffer. It is also useful for nucleic acid separations viz. DNA and RNA. Further, it is used for non-denaturing RNA agarose gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• TAE (50x, TRIS + Acetat + EDTA ermöglicht die Trennung von Nukleinsäure
Verwendung
• Dieser Puffer wurde zur Herstellung von Agarose- und Polyacrylamid-Gelen für die Elektrophorese von Nukleinsäuren verwendet
• Wird als Laufpuffer und Puffer für die Gelherstellung verwendet sowie für die nicht denaturierende RNA-Agarose-Gelelektrophorese
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Buffer |
| Beschreibung | Farblos |
| Konzentration | 50X |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 1 l |
Sicherheit und Handhabung
- TAE (50X), TRIS + acetate + EDTA
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: acetate, EDTA